Learn More
Ratiolab™ Standard Waste Disposal Bags
Codice prodotto. 15134492
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
600 x 800 x 0.05 mm
600 x 800 x 0.1 mm
Quantità:
100/Pk.
125/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Quantità Dimensione della confezione
15134492 600 x 800 x 0.1 mm 125/Pk. pezzi 125
13475879 600 x 800 x 0.05 mm 100/Pk. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15134492 Fornitore Ratiolab™ N. del fornitore 7001212
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
An excellent option for the disposal of contaminated labware.
  • Manufactured from very strong polypropylene film
  • With a broad seam at the bottom
  • Autoclavable at 134°C, (bag must not be completely closed)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Waste disposal applications
Materiale Polypropylene
Quantità 125/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 600 x 800 x 0.1 mm
Product Type Waste Disposal Bag
Capacità (sistema metrico) 32 L