Learn More
Stannous Chloride Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31749821
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
White Poly Wide Mouth Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31749821 500 g White Poly Wide Mouth Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31749821 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RDCS1010500B1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Stannous Chloride Dihydrate
CAS 10025-69-1
Colore Colorless
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Imballaggio White Poly Wide Mouth Bottle
Molecular Weight (g/mol) 225.65 g/mol
Percent Purity 98 to 103%
Grado ACS