Learn More
Stannous Chloride, Dihydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15127352 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15127352 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15117352 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15127352 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 398005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    Suitable for Mercury Determination
Identificatori chimici
CAS 10025-69-1
Formula molecolare SnCl2·2H2O
Specifica
Materiale o nome chimico Stannous Chloride
Nota nome Dihydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Note sul grado di purezza Meets ACS reagent chemical requirements
Peso formulazione 225.63
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.71kg