Learn More
Stannous Octoate, TRC
Codice prodotto. 30418149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418149 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418149 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68723050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-ethylhexanoate;tin(2+) dihydride
CAS 301-10-0
Formula molecolare 2 C8 H15 O2 . H2 Sn
Quantità 50 g
Sinonimo Stannous Octoate
InChI Formula InChI=1S/2C8H16O2.Sn.2H/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;;/q;;+2;;/p-2
SMILES [SnH2+2].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
IUPAC Name 2-ethylhexanoate;tin(2+) dihydride
Molecular Weight (g/mol) 407.133
Peso formulazione 408.132