Learn More
Stannous Octoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-ethylhexanoate;tin(2+) dihydride |
| CAS | 301-10-0 |
| Formula molecolare | 2 C8 H15 O2 . H2 Sn |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Stannous Octoate |
| InChI Formula | InChI=1S/2C8H16O2.Sn.2H/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;;/q;;+2;;/p-2 |
| SMILES | [SnH2+2].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-ethylhexanoate;tin(2+) dihydride |
| Molecular Weight (g/mol) | 407.133 |
| Peso formulazione | 408.132 |