Learn More
Stanozolol, Mikromol™
Codice prodotto. 17964426
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17964426 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17964426 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1285.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Stanozolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Stanozolol
CAS 10418-03-8
Nomi componenti o analita Stanozolol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H32 N2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Stanozolol, 2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-methyl-, (5ÃŽ±,17ÃŽ2)-, 2'H-5ÃŽ±-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17ÃŽ2-ol, 17-methyl- (8CI), Cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c]pyrazol-1-ol, 1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,7,10,10a,10b,11,12,12a-hexadecahydro-1,10a,12a-trimethyl- (6CI,7CI), (5ÃŽ±,17ÃŽ2)-17-Methyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-Methyl-5ÃŽ±-androstano[3,2-c]pyrazol-17ÃŽ2-ol, 17-Methyl-pyrazolo[4',3':2,3]-5ÃŽ±-androstan-17ÃŽ2-ol, 17ÃŽ±-Methyl-17ÃŽ2-hydroxy-5ÃŽ±-androstano(3,2-c)pyrazole, 17ÃŽ2-Hydroxy-17-methyl-5ÃŽ±-androstano[3,2-c]pyrazole, Anabol, Androstanazol, Androstanazole, Androstanazolestanazol, Estazol, NSC 233046, NSC 43193, Stanabolic, Stanazolol, Stromba, Strombaject, Tevabolin, Win 14833, Winstroid, Winstrol, Winstrol Depot, Winstrol V
InChI Formula InChI=1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC Name (1S,2S,10S,13R,14S,17S,18S)-2,17,18-trimethyl-6,7-diazapentacyclo[11.7.0.0^{2,10}.0^{4,8}.0^{14,18}]icosa-4(8),5-dien-17-ol
Molecular Weight (g/mol) 328.49
Quantità 100 mg
Peso formulazione 328.2515 g/mol