Learn More
Cole-Parmer™ Stack Blocks for Roller Shakers
Codice prodotto. 11456498
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Roller Shakers
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11456498 Roller Shakers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11456498 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0465309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    153.54€ / pezzi 1
    Risparmia 37.46€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 18-02-2027
Stack up to 3 shakers for bench saving space with these Stack Blocks for Roller Shakers.
  • Kit contains four blocks.
  • A single kit will stack two units — order two kits to stack three tube roller shakers.
Specifica
Product Type Stacking System
Da utilizzare con (apparecchiatura) Roller Shakers
Include 4 Staple Blocks