Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Staph Control Reagent
Codice prodotto. 17393191 Sfoglia Tutto Novacyt Group Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7 bottles (5 x 5 mL, 2 x 1 mL)
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17393191 7 bottles (5 x 5 mL, 2 x 1 mL) 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17393191 Fornitore Novacyt - Microgen Bioproducts N. del fornitore M43CCE
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Microgen Bioproducts Staph Control Reagent for use with M43CE/M433CE.
  • Detects both protein A and coagulase enabling the specific identification of Staphylococcus aureus.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO13485 ISO9001
Content And Storage 2°C to 8°C
Set di controllo M43B Positive Control 2 x 1 mL
Marchio CE Yes
Clia Complexity Non-waived
Analiti rilevabili Fibrinogen and IgG
Formato 7 Bottles (5 x 5 mL, 2 x 1 mL)
Tipo di campione Bacterial Colonies
Sensibilità 1
Tipo Agglutination Test
Da utilizzare con (applicazione) Confirmatory Identification of Presumptive Staphylococcus Aureuscolonies From Primary Plate Culture
Da utilizzare con (apparecchiatura) Test Slide, Sterile Loop
Include 100 tests
N. di reazioni 1/Test
Organism Group Monera
Tipo di imballaggio Carton with Insert vial box
Quantità 7 bottles (5 x 5 mL, 2 x 1 mL)
Tipo di reagente Staph Latex Reagent 5 mL
Specie Latex coated with human fibrinogen
Specificità 1
Target Organism Class Bacteria
Durata del test 2 minutes