Learn More
Starch 5 g/L in Water Indicator Solution For Iodometry, Chem Lab
Codice prodotto. 11903353
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11903353 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11903353 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL06.2601.0250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Specifica
Colore Colorless
CAS 9005-84-9
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Concentrazione 5 g/L
Densità 1 g/mL
Imballaggio Polyethylene
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.