Learn More
Starch, for analysis, soluble
Codice prodotto. 10337980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10337980 1 kg Plastic bottle 1kg
10572581 250 g Plastic bottle 250g
10424605 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10337980 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 177130010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-84-9
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.297
Numero MDL MFCD00082026
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Sinonimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Starch
Colore White
Nota nome Soluble, For analysis
pH 5 to 7.5 (2% soln. at 25°C)
Forma fisica Amorphous Powder
Punto di fusione 256.0°C to 258.0°C
Quantità 1 kg
Identificazione positive
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 10% max.
Imballaggio Plastic bottle
Sensibilità passes
Indice di Merck 15, 8926
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (90°C).
Grado Analytical