Descrizione
C12H22O11, CAS Number-9005-25-8, starch, soluble, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose, glcalpha1-4glca, maltose, unii-15sug9ad26, starch solution, alpha-malt sugar, alpha-maltose, amylodextrin, glcalpha1-4glcalpha, 250g, CHEBI:18167, White, GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| pH | 5 to 7 |
| Forma fisica | Solido in polvere |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Plastic powder jar |