Learn More
Starch, Certified AR for Analysis, Soluble, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10677612 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10677612 250 g 250g
10427270 500 g 500g
10447460 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10677612 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/8000/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
C12H22O11, CAS Number-9005-25-8, starch, soluble, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose, glcalpha1-4glca, maltose, unii-15sug9ad26, starch solution, alpha-malt sugar, alpha-maltose, amylodextrin, glcalpha1-4glcalpha, 250g, CHEBI:18167, White, GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-25-8
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00082026,MFCD00132834
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifica
Colore Bianco
pH 5 to 7
Forma fisica Solido in polvere
Quantità 250 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica