Learn More
Starch, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11495692 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 lb.
100 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11495692 25 lb.
11405702 100 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11495692 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0290295625
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Approx. 75% amylopectin, 25% amylose
Identificatori chimici
CAS 9005-84-9
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.297
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Sinonimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Starch
Nota nome From Corn
Quantità 25 lb.
Forma fisica Fine Powder