Learn More
Starch, extra pure, potato, powder
Codice prodotto. 10105233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10105233 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10517182 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10105233 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419690025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9005-25-8 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-25-8
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00082026,MFCD00132834
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Starch
Colore White
pH 6 to 8 (50% aq. suspension)
Forma fisica Powder
Cenere 0.5% max. (900°C)
Quantità 2.5 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 20.5% max. (2 g, 130°C, 90 min)
Imballaggio Plastic bottle
Indice di Merck 14, 8798
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Grado Ultrapuro