Learn More
Starch, Reagent grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11466342 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11466342 1 kg
11456342 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11466342 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210293591
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Identificatori chimici
CAS 9005-84-9
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.297
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Sinonimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Starch
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Grado Reagent