Specifica
| Materiale o nome chimico | Starch |
| Colore | White |
| Nota nome | Soluble |
| pH | 5.0 to 7.0 (2% soln. at 25°C) |
| Forma fisica | Powder |
| Punto di fusione | 256.0°C to 258.0°C |
| Quantità | 100 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Residuo dopo la combustione | 0.4% max. |
| Vedi altri risultati |