Description
Starch, Soluble, Technical, SLR
Specifications
Specifications
| Colore | Bianco |
| pH | 5 to 7 |
| Forma fisica | Solido in polvere |
| Quantità | 250 g |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |