Learn More
Starch, pure, 1 wt.% aqueous solution; stabilized w. 100ppb HgI2
Codice prodotto. 10639504 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10639504 500 mL Plastic bottle 500mL
10483543 100 mL Plastic bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10639504 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 380645000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.50€
    89.10€ / 500mL
    Risparmia 6.40€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 9005-84-9 | (C6H10O5)n
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Starch
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Forma fisica Solution
Punti di ebollizione 100.0°C
Densità 1.0000g/mL
Quantità 500 mL
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare (C6H10O5)n
Numero MDL MFCD00082026
Sensibilità Passes Test
Gravità specifica 1
Grado Pure