Learn More
Starch, Wheat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10774191 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10774191 1 kg Plastic powder jar 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10774191 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/8040/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Colore White
pH 5 to 7
CAS 9005-25-8
Forma fisica Solido in polvere
Formula molecolare C12H22O11
Numero MDL MFCD00082026,MFCD00132834
Sinonimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
Quantità 1 kg
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 342.30
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Imballaggio Plastic powder jar