Learn More
Stathmin 1 Antibody (STMN1/8001R), R&D Systems™
Codice prodotto. 18606914 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606914 20 μg 20µg
18652914 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18606914 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32034620ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Stathmin 1 Monoclonal specifically detects Stathmin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Stathmin 1
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone STMN1/8001R
Concentrazione 0.2 mg/ml
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulazione 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene C1orf215, chromosome 1 open reading frame 215, Lag, Leukemia-associated phosphoprotein p18, Metablastin, MGC138869, Oncoprotein 18, Op18, OP18MGC138870, phosphoprotein 19, Phosphoprotein p19, pp17, PP19, PR22, prosolin, Protein Pr22, SMNLAP18FLJ32206, stathmin, stathmin 1, stathmin 1/oncoprotein 18, transmembrane protein C1orf215
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fragment of human Stathmin 1 protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 20 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Breast Cancer, Cancer, Cognition and Behavior, Immunology, Microglia Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3925
Target Species Human
Content And Storage Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus