Learn More
Abeba™ Static Control 31378 Shoes
ESD dissipative and Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 31378/37
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.25000kg
Codice prodotto. 15618887
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
  • Velours with breathable Air-Mesh textile inlays
  • Anthracite
  • Composite toe cap
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3553)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Adjustable instep area
  • Double velcro fastening
  • Reflective material
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Velour
Slip-resistant
31378
Anthracite
37
Rubber
Composite