Learn More
Abeba™ Static Control 31392 Shoes
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Microfiber
- White
- Composite toe cap
- PU midsole
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3553)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with elastic band
Spécification
Spécification
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Colore | White |
| Materiale | Microfiber |
| Size | 46 |
| Caratteristiche suola | Slip-resistant |
| Materiale suola | Rubber |
| Stile | 31392 |
| Materiale dello zoccolo | Composite |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?