Learn More
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Codice prodotto. 11553664
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
5.1 mm
6.4 mm
7 mm
9.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico):
7.6 mm
8.9 mm
9.5 mm
12.1 mm
13.6 mm
15.2 mm
Larghezza (sistema metrico):
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
13.8 mm
16.5 mm
17.8 mm
19.1 mm
22.9 mm
25.4 mm
31.8 mm
38.1 mm
50.8 mm
Etichette per riga:
1
2
3
4
5
7
12
Dimensione della confezione:
1 confezione
1 rotolo
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Ripetizione verticale (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Etichette per riga unitSize
11553664 5.1 mm 7.6 mm 12.7 mm 5 1 rotolo
11578434 5.1 mm 7.6 mm 12.7 mm 1 1 rotolo
11533664 5.1 mm 7.6 mm 16.5 mm 4 1 rotolo
11598434 5.1 mm 7.6 mm 16.5 mm 1 1 rotolo
11563654 6.4 mm 8.9 mm 19.1 mm 4 1 rotolo
11518444 6.4 mm 8.9 mm 19.1 mm 1 1 rotolo
11523674 6.4 mm 8.9 mm 22.9 mm 1 1 rotolo
11593664 6.4 mm 8.9 mm 22.9 mm 3 1 rotolo
11513674 6.4 mm 8.9 mm 31.8 mm 1 1 rotolo
11583654 6.4 mm 8.9 mm 38.1 mm 2 1 rotolo
11548444 6.4 mm 8.9 mm 38.1 mm 1 1 rotolo
11533674 6.4 mm 8.9 mm 50.8 mm 1 1 rotolo
11523664 6.4 mm 9.5 mm 13.8 mm 2 1 rotolo
11503674 6.4 mm 9.5 mm 50.8 mm 1 1 rotolo
11583664 6.4 mm 8.9 mm 6.4 mm 7 1 rotolo
11503664 6.4 mm 9.5 mm 6.4 mm 12 1 rotolo
11543664 7 mm 9.5 mm 12.7 mm 4 1 rotolo
11573664 9.5 mm 12.1 mm 17.8 mm 4 1 rotolo
11573654 9.5 mm 12.1 mm 25.4 mm 3 1 rotolo
11528444 9.5 mm 12.1 mm 25.4 mm 1 1 rotolo
11563664 9.5 mm 12.1 mm 9.5 mm 7 1 rotolo
11513664 11.1 mm 13.6 mm 12.7 mm 5 1 rotolo
11593654 12.7 mm 15.2 mm 25.4 mm 3 1 rotolo
11538444 12.7 mm 15.2 mm 25.4 mm 1 1 confezione
11588434 12.7 mm 15.2 mm 12.7 mm 1 1 confezione
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Codice prodotto. 11553664 Fornitore Brady™ N. del fornitore 029909
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Printable, static dissipative polyester labels for Thermal Transfer Printers.
  • Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
  • Ideal for Circuit Board Labeling
  • For smooth surfaces
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Accepted, Meets surface resistivity values in the recommended range for dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008 (between 10 and 10 ohms), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Static-dissipative Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 15.9 mm
Etichette per riga 5
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello THT-36-473-10
N. per confezione 10000 Label(s) / Roll
Quantità 10,000 Labels
Forma Rectangle
Size 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 356°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0034 in.
Spessore (sistema metrico) 0.09 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 7.6 mm
Dimensioni (L x P) 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 12.70 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 12.7 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.1 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 5.1 mm
Alternate Part Number THT-36-473-10