Learn More
Fisherbrand™ Anelli stativo
Codice prodotto. 11765626 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11765626 150 mm Pezzo
11745626 100 mm Pezzo
11735626 75 mm Pezzo
11725626 50 mm Pezzo
11755626 125 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11765626
Spedizione stimata: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With cut out section to allow easy removal of equipment.
  • With rubber covered rings
  • Stem length to the center of bosshead is approximately 60mm
  • Constructed in mild steel with welded joints
  • Zinc-plated
Specifications
Materiale Mild Steel
Diametro (sistema metrico) interno 150 mm
Product Type Stativring
Descrizione Cut out section
Finitura Zinc Plated, Rubber Coated