Learn More
R&L Enterprises™ Stand Rings with Bosshead
Codice prodotto. 11729037 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
75 mm
100 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11729037 75 mm Pezzo
10796945 100 mm Pezzo
12996836 130 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11729037
Spedizione stimata: 01-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agevola il collegamento ai supporti con anelli.
  • Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
  • Offre la massima resistenza chimica e termica (da -40 a + 140°C)
  • Prodotto autoclavabile
  • Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
  • Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
  • Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Materiale Acciaio
Diametro (sistema metrico) interno 75 mm
Include Con presa
Da utilizzare con (applicazione) For Rods