Learn More
R&L Enterprises™ Stand Rings with Bosshead
Codice prodotto. 12996836 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
75 mm
100 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
12996836 130 mm Pezzo
11729037 75 mm Pezzo
10796945 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12996836
Spedizione stimata: 15-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agevola il collegamento ai supporti con anelli.
  • Bosshead with plastic-headed clamping screw
  • Accepts rods from 8mm to 12.5mm in diameter
  • Dimensions given are internal diameter of ring x center to center distance from bosshead to ring
Specifica
Materiale Acciaio
Diametro (sistema metrico) interno 130 mm
Include Con morsetto
Da utilizzare con (applicazione) Per aste