Learn More
Thermo Scientific Chemicals Staurosporine, 98%
Codice prodotto. 10269653 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
250 μg
Dimensione della confezione:
1mg
250µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10269653 1 mg 1mg
10743783 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10269653 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 328530010
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Staurosporine (staurosporin, CAS # 62996-74-1) is a bacterial alkyloid isolated from Streptomyces staurosporeus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Staurosporine is an indolocarbazole alkaloid capable of permeating cell membranes
  • Staurosporine has anti-cancer properties that can induce apoptosis
  • Staurosporine is a broad inhibitor of protein kinases, preventing growth and division cycles
Application
  • Staurosporine is used for research on acute myeloid leukemia
  • It is suitable for research applications including cell culture, in vivo studies, and biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62996-74-1
Formula molecolare C28H26N4O3
Molecular Weight (g/mol) 466.5
Numero MDL MFCD00077402
InChI Key HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Sinonimo staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Staurosporine
Punto di fusione 270.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 1 mg
Indice di Merck 15,8928
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO, ethyl acetate or dimethyl formamide. Insoluble in water.
Peso formulazione 466.5
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Staurosporine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.