Learn More
Staurosporine, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10647155
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
500 μg
Imballaggio:
Poly Micro Tube
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
500µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647155 1 mg Poly Micro Tube 1mg
10042804 100 μg Poly Micro Tube 100µg
10002854 500 μg Poly Micro Tube 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10647155 Fornitore Fisher Bioreagents N. del fornitore BP25411
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Staurosporine is a potent protein kinase inhibitor useful for studies on protein phosphorylation in the regulation of cellular functions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62996-74-1
Formula molecolare C28H26N4O3
Molecular Weight (g/mol) 466.541
InChI Key HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Sinonimo staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Specifications
Materiale o nome chimico Staurosporine
Nota nome From Streptomyces sp.
Intervallo percentuale saggio > 98.0 %
Imballaggio Poly Micro Tube
Quantità 1 mg
Indice di Merck 15, 8928
Solventi residui Pass Test
Peso formulazione 466.5
Percent Purity >98.0%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Product Identifier
  • Staurosporine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
Hazard Statement
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Precautionary Statement