Learn More
Staurosporine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11480472 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480472 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11480472 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219140090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00€
    518.70€ / 500µg
    Risparmia 26.30€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Possesses inhibitory activity against fungi and yeasts. Staurosporine, MP Biomedicals is an antibiotic that is isolated from Streptomyces species. It is a potent inhibitor of phospholipid/Ca2+-dependent protein kinases and is used to study the involvement
Starosporin is used to study the involvement of protein kinases in signal transduction pathways. It arrests normal cells in the G1 checkpoint and is a potent inhibitor of Protein kinase C and other protein kinases in vitro and in cultured cells. It is an inducer of apoptosis in many mammalian cell types.
  • Potent inhibitor of phospolipid/calcium dependent and cyclic nucleotide dependent protein kinases
  • Useful as a tool for studies on protein phosphorylation in the regulation of cellular functions
  • Inhibits the upregulation of VEGF expression in tumor cells
  • Partially reverses MDR, sensitizing cells with MDR phenotype to cytotoxic agents
  • Inhibits Pgp phosphorylation (functional significance of Pgp phosphorylation is ill defined)
Kemiska identifierare
CAS 62996-74-1
Formula molecolare C28H26N4O3
Molecular Weight (g/mol) 466.541
InChI Key HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Sinonimo Staurosporin, Antibiotic AM-2282
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Specifikationer
Tipo Staurosporine
Forma fisica Powder
Punto di fusione 237°C
Colore Off-White
Quantità 500 μg
Informazioni di solubilità May be reconstituted by dissolving the lyophilized reagent in DMSO (5mg/mL, clear, colorless solution), DMF, ethyl acetate (5mg/mL, clear colorless solution) or methanol or water.
Peso formulazione 466.5
Percent Purity ≥98%
Grado Not Available
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Staurosporine
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
Faroangivelser
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Skyddsangivelse
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Staurosporine
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.