Learn More
Stavudine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478106
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478106 100 mg 100mg
16432026 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16478106 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0116
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Stavudine (d4T) is an orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Stavudine has activity against HIV-1 and HIV-2. Stavudine also inhibits the replication of mitochondrial DNA (mtDNA). Stavudine reduces NLRP3 inflammasome activation and modulates Amyloid-β autophagy. Stavudine induces apoptosis.
Stavudine (d4T) is an orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Stavudine has activity against HIV-1 and HIV-2. Stavudine also inhibits the replication of mitochondrial DNA (mtDNA). Stavudine reduces NLRP3 inflammasome activation and modulates Amyloid-β autophagy. Stavudine induces apoptosis.
Specifica
Materiale o nome chimico Stavudine
Forma fisica Solid
CAS 3056-17-5
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H12N2O4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo d4T
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (557.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (74.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](N2C=C(C)C(NC2=O)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 224.21
Peso formulazione 224.21
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only