Learn More
Microspec™ Steam Sterilisation Indicator Strips
Codice prodotto. 15702185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15702185 250 pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15702185 Fornitore Microspec™ N. del fornitore X1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    152.39€ / pezzi 250
    Risparmia 7.61€
    4% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Predicts completion of autoclave cycle
  • Quickly ascertain whether an autoclave cycle has completed
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Sterilization indication
Product Type Steam Sterilization Strip
Temperatura (sistema metrico) 121°C
Peso netto (sistema imperiale) 6.24 oz.
Peso netto (sistema metrico) 177 g
Quantità 250
Larghezza vassoio (sistema imperiale) 3.15 in.
Larghezza vassoio (sistema metrico) 80 mm
Sterilità Sterile
Dimensioni (L x P x A) 165 x 78 x 26 mm