missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Specifica

Antigene STEAP2
Concentrazione 0.28 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16899714
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
20201-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16889714
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
20201-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

The antibody is specific to STEAP2.

The six-transmembrane epithelial antigen of prostate 2 (STEAP2) is a member of a family of metalloreductases identified as cell-surface antigens in prostate tissue. Similar to two other members of the STEAP family (STEAP 3 and STEAP4), STEAP2 promotes both iron and copper reduction. STEAP2 expression in transfected cells also correlated with iron or copper uptake, suggesting that the STEAP family of proteins may function to stimulate iron and copper uptake. STEAP2 is widely expressed in many tissues in the plasma membrane, but is most highly expressed in prostate. At least three isoforms of STEAP2 are known to exist.
Specifica

Specifica

STEAP2
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q8BWB6, Q8NFT2
261729, 74051
Peptide
Primary
-20°C
STEAP2
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
IPCA1, Metalloreductase STEAP2, PCANAP1, PUMPCn, STAMP1, STEAP2, STMP
Steap2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications