Learn More
Stearalkonium Chloride-d7, TRC
Codice prodotto. 30414692
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414692 10 mg 10mg
30414660 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30414692 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68570210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C27 H43 D7 N . Cl
Molecular Weight (g/mol) 431.19
Sinonimo N,N-Dimethyl-N-octadecylbenzenemethanaminium Chloride-d7, Benzyldimethyloctadecylammonium Chloride-d7, Algene SC 25-d7, Carsoquat SDQ 25-d7, Stebac-d7, Triton CG 500-d7, Varisoft SDC-d7
IUPAC Name N,N-Dimethyl-N-((phenyl-d5)methyl-d2)octadecan-1-aminium Chloride
SMILES [2H]C1=C(C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[2H])C([2H])([N+](C)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C)[2H].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Stearalkonium Chloride-d7
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i19D,20D,21D,23D,24D,26D2;
Peso formulazione 430.4071