Learn More
Stearic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
39.71 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Stearic acid |
Punto di fusione | 67.0°C to 69.0°C |
Colore | White |
Densità | 0.8400g/mL |
Punti di ebollizione | 361.0°C |
Punto d'infiammabilità | 196°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Formula lineare | CH3(CH2)16CO2H |