Learn More
Stearic acid, 97%
Codice prodotto. 10722221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 10722221
Marca: Thermo Scientific Acros 174490025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-11-4
Formula molecolare C18H36O2
Molecular Weight (g/mol) 284.48
Numero MDL MFCD00002752
InChI Key QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC Name octadecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Stearic acid
Punto di fusione 67.0°C to 69.0°C
Colore White
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 361.0°C
Punto d'infiammabilità 196°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare CH3(CH2)16CO2H
Quantità 2.5 kg
Beilstein 02,IV,1206
Indice di Merck 15,893
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: 1g/21mL alcohol- 1g/6mL ccl4,1g/5mL benzene- 1g/3.4mL cs2,1g/2mL chloroform - 1g/26mL acetone,soluble in amyl acetate and toluene
Punto di sublimazione >90 °C
Peso formulazione 284.47
Percent Purity 97%
Forma fisica Granular Powder, Granules, or Flakes