Learn More
Stearic acid, 97%
Codice prodotto. 11914931 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11914931 10 kg Fibre drum 10kg
10002390 1 kg Plastic Bottle 1kg
10722221 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11914931 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174490100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-11-4
Formula molecolare C18H36O2
Molecular Weight (g/mol) 284.48
Numero MDL MFCD00002752
InChI Key QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC Name octadecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Stearic acid
Punto di fusione 67.0°C to 69.0°C
Colore White
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 361.0°C
Punto d'infiammabilità 196°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Fibre drum
Formula lineare CH3(CH2)16CO2H
Quantità 10 kg
Beilstein 02,IV,1206
Indice di Merck 15,893
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: 1g/21mL alcohol- 1g/6mL ccl4,1g/5mL benzene- 1g/3.4mL cs2,1g/2mL chloroform - 1g/26mL acetone,soluble in amyl acetate and toluene
Punto di sublimazione >90 °C
Peso formulazione 284.47
Percent Purity 97%
Forma fisica Granular Powder, Granules, or Flakes