Specifica
| Punto di fusione | 67°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 361°C |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 284.47g/mol |
| Forma fisica | Solid |