Learn More
Stearic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11428962 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428962 100 g 100g
10694732 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11428962 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/8130/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 57-11-4
Formula molecolare C18H36O2
Molecular Weight (g/mol) 284.48
Numero MDL MFCD00002752
InChI Key QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC Name octadecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifica
Punto di fusione 67°C
Colore White
Punti di ebollizione 361°C
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 100 g
Peso formulazione 284.47g/mol
Forma fisica Solid