Learn More
Stearic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16442389
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16442389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16442389 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2219
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Stearic acid is a long chain dietary saturated fatty acid which exists in many animal and vegetable fats and oils.
Stearic acid is a long chain dietary saturated fatty acid which exists in many animal and vegetable fats and oils.
Specifica
Materiale o nome chimico Stearic acid
CAS 57-11-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H36O2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (439.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 284.48
Peso formulazione 284.48
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only