Learn More
Stearic Acid NF/FCC Powder, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15517994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
POLYSTORMOR
STAKMOR
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15517994 2.5 kg STAKMOR 2.50kg
15507994 500 g POLYSTORMOR 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15517994 Fornitore Avantor Macron N. del fornitore 221605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 57-11-4
Formula molecolare C18H36O2
Molecular Weight (g/mol) 284.48
Numero MDL MFCD00002752
InChI Key QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC Name octadecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Stearic Acid
Imballaggio STAKMOR
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 284.48
Grado FCC/NF
Forma fisica Powder