Learn More
Stearyl stearate, 98%
Codice prodotto. 10712653 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712653 1 g Bottiglia in vetro 1g
10678162 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10712653 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368110010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 2778-96-3 | C36H72O2 | 536.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2778-96-3
Formula molecolare C36H72O2
Molecular Weight (g/mol) 536.97
Numero MDL MFCD00056225
InChI Key NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo stearyl stearate, octadecyl stearate, octadecanoic acid, octadecyl ester, stearic acid stearyl ester, unii-5wx2egd0dk, stearic acid, stearyl ester, octadecanyl octadecanoate, 5wx2egd0dk, stearic acid, octadecyl ester, cyclochem ss
PubChem CID 17720
IUPAC Name octadecyl octadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Stearyl stearate
Nota nome 98%
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3
Quantità 1 g
Peso formulazione 536.97
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Platelets