Learn More
asecos™ Steel Basin Shelf Levels
Codice prodotto. 17896476 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
17 kg
18 kg
22 kg
27 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
17896476 18 kg Pezzo
17856366 17 kg Pezzo
17856566 22 kg Pezzo
17806586 27 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17896476 Fornitore asecos™ N. del fornitore 27875
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Steel Basin Shelf Levels provide an additional storage level.
  • Incl. reinforcing traverses and locking pins
  • Blue-painted steel
Specifica
Colore Blu
Materiale Acciaio
Tipo Basin Shelf
Lunghezza (sistema imperiale) 51.18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1300.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 51.18 in.
Larghezza (sistema metrico) 1300.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Altezza (sistema metrico) 65.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 15.75 in.
Profondità (sistema metrico) 400.00 mm
Peso (sistema imperiale) 39.68 lb.
Peso (sistema metrico) 18 kg