Learn More
Fisherbrand™ Pinze per crogiolo in acciaio senza farfalla
Codice prodotto. 11593492 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11593492 150 mm Pezzo
11503502 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11593492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.70€
    5.60€ / pezzi 1
    Risparmia 1.10€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pinze da laboratorio che garantiscono i migliori risultati con le reazioni chimiche ad alte temperature. Realizzate in acciaio inox di lunga durata, le pinze dritte Clifton™ garantiscono un controllo accurato delle operazioni di presa, sollevamento, rotazione e trasferimento di materiali resistenti al calore e di altri materiali da laboratorio.
  • Pinze dritte da laboratorio
  • Acciaio inox 304 spec. 18/8 non magnetico con finitura lucida
  • Progettate per resistere alla corrosione e offrire lunga durata in operazioni abituali di laboratorio
  • Materiali di consumo da laboratorio in metallo
  • Acciaio inox 304 altamente resistente alla corrosione
  • La resistenza alla corrosione evita la contaminazione dei prodotti
Specifica
Product Type Pinza per crogiolo
Quantità 1 ciascuno
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Acciaio