Learn More
asecos™ Steel Disposal Bin
Codice prodotto. 17876546 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
35 L
50 L
65 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17876546 35 L Pezzo
17866486 20 L Pezzo
17836496 50 L Pezzo
17856426 65 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17876546 Fornitore asecos™ N. del fornitore 23156
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Steel Disposal Bin is ideal for the safe collection of solvent-soaked cleaning rags and other waste.
  • Sheet Steel
  • Disposal bin ideal for safe disgard of solvant-soaked rags.
  • Self-closing lid with damping, large, ergonomically shaped handle on the rear of the container for easy emptying of the container
  • Opening by large pedal with anti-slip surface
  • Available in various capacities.
Specifications
Capacità (sistema metrico) 35 L
Profondità (sistema imperiale) 17.32 in.
Profondità (sistema metrico) 440.00 mm
Capacità (sistema imperiale) 9.2 gal.
Colore Rosso
Altezza (sistema metrico) 490.00 mm
Peso (sistema imperiale) 15.87 lb.
Peso (sistema metrico) 7.2 kg
Larghezza (sistema metrico) 450.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 17.72 in.
Altezza (sistema imperiale) 19.29 in.
Materiale Acciaio
Product Type Liquid Disposal Can