Descrizione
- Sheet Steel
- Disposal bin ideal for safe disgard of solvant-soaked rags.
- With pendulum lid
- Capacity: 73.00 L
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 73 L |
| Capacità (sistema imperiale) | 19.3 gal. |
| Colore | Rosso |
| Altezza (sistema metrico) | 680.00 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 400.00 mm |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile |
| Larghezza (sistema imperiale) | 15.75 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 26.77 in. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Product Type | Replacement Trash Bin |