Learn More
Bochem™ Steel Dressing Jars with Lid and Integral Handle
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
102 dia. x 130mmH
102 dia. x 80mmH
124 dia. x 130mmH
124 dia. x 165mmH
180 dia. x 180mmH
Specifica
Materiale chiusura | Stainless Steel |
Tipo di chiusura | Lid |
Diametro (sistema metrico) | 102 mm |
Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
Product Type | Jar |
Dimensioni (L x P x A) | 102 dia. x 80mmH |
Include | Lid |
Materiale | Stainless Steel |
Quantità | 1Each |
Peso (sistema metrico) | 290 g |