Learn More
Brady™ Questo dispositivo di bloccaggio, utilizzabile su scatole di fusibili o interruttori, offre protezione a un prezzo accessibile. È possibile applicare 6 lucchetti.
Codice prodotto. 11721995 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11721995 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11721995 Fornitore Brady™ N. del fornitore 236920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.15€
    10.05€ / pezzi 1
    Risparmia 1.10€
    9% Sconto
In stock
The Steel Economy Lockout offers lockout protection at an economy price and for use on fuse or switch boxes. 6 padlocks can be applied.
  • 6 padlocks can be applied.
Specifica
Product Type Lockout
Alternate Part Number ECONOMY LOCKOUT- 1.0 in. HASP
Colore Red
Materiale Steel
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Profondità (sistema imperiale) 0.268 in.
Profondità (sistema metrico) 6.81 mm
Descrizione Economy Lockout
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.394 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 10.01 mm
Dimensioni (P x L x A) 6.81 x 38.51 x 107.95 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Altezza (sistema metrico) 107.95 mm
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -20°F to +350°F
Temperature Range (Metric) -30°C to +175°C
Peso (sistema metrico) 1 kg
Larghezza (sistema imperiale) 1.516 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.51 mm