Learn More
- Home
- Products
- Materials Testing Instruments
- Dimensional Analyzers
- Mitutoyo™ Steel Gauge Block
Mitutoyo™ Steel Gauge Block
Codice prodotto. 11742455
Cambia vista
Click to view available options
Grado:
0
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Lunghezza (sistema metrico):
0.3 mm
1 mm
1.3 mm
2 mm
4 mm
5 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
250 mm
400 mm
19 product options available for selection
| Codice prodotto. | Grado | unitSize | Lunghezza (sistema metrico) |
|---|---|---|---|
| 11742455 | 1 | Pezzo | - |
| 11762014 | 0 | Pezzo | 1.3 mm |
| 11732014 | 0 | Pezzo | 1 mm |
| 11701924 | 1 | Pezzo | 1 mm |
| 11762024 | 0 | Pezzo | 2 mm |
| 11782024 | 0 | Pezzo | 4 mm |
| 11741984 | 1 | Pezzo | 4 mm |
| 11781984 | 1 | Pezzo | 5 mm |
| 11702034 | 0 | Pezzo | 10 mm |
| 11711994 | 1 | Pezzo | 25 mm |
| 11791984 | 1 | Pezzo | 10 mm |
| 11721994 | 1 | Pezzo | 30 mm |
| 11701994 | 1 | Pezzo | 20 mm |
| 11731994 | 1 | Pezzo | 50 mm |
| 11702004 | 1 | Pezzo | 100 mm |
| 11772363 | 0 | Pezzo | 400 mm |
| 11742044 | 0 | Pezzo | 75 mm |
| 11782363 | 0 | Pezzo | 250 mm |
| 11732004 | 0 | Pezzo | 0.3 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
11742455
Fornitore
Mitutoyo™
N. del fornitore
51612410
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.