Learn More
- Home
- Products
- Materials Testing Instruments
- Dimensional Analyzers
- Mitutoyo™ Steel Gauge Block
Mitutoyo™ Steel Gauge Block
Codice prodotto. 11791984
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
0.3 mm
1 mm
1.3 mm
2 mm
4 mm
5 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
250 mm
400 mm
Grado:
0
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
19 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Grado | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 11791984 | 10 mm | 1 | Pezzo |
| 11742455 | - | 1 | Pezzo |
| 11762014 | 1.3 mm | 0 | Pezzo |
| 11732014 | 1 mm | 0 | Pezzo |
| 11701924 | 1 mm | 1 | Pezzo |
| 11762024 | 2 mm | 0 | Pezzo |
| 11782024 | 4 mm | 0 | Pezzo |
| 11741984 | 4 mm | 1 | Pezzo |
| 11781984 | 5 mm | 1 | Pezzo |
| 11702034 | 10 mm | 0 | Pezzo |
| 11711994 | 25 mm | 1 | Pezzo |
| 11721994 | 30 mm | 1 | Pezzo |
| 11701994 | 20 mm | 1 | Pezzo |
| 11731994 | 50 mm | 1 | Pezzo |
| 11702004 | 100 mm | 1 | Pezzo |
| 11772363 | 400 mm | 0 | Pezzo |
| 11742044 | 75 mm | 0 | Pezzo |
| 11782363 | 250 mm | 0 | Pezzo |
| 11732004 | 0.3 mm | 0 | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11791984
Supplier
Mitutoyo™
Supplier No.
611671031
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This item is not returnable.
View return policy