Learn More
Brady™ Steel Large Ball Valve - Shut Off
Descrizione
- The single-piece, easy to use design, makes this standard ball valve lockout the ideal tool for securing your quarter-turn ball valves in the OFF position.
- Holes for 7 mm padlock shackles.
- For use on ball valve sizes from 31.75 mm to 76 mm.
Specifica
Specifica
| Product Type | Large Ball Valve Shutoff |
| Colore | Red |
| Materiale | Steel |
| Certificazione/Conformità | OSHA 1910.147 |
| Descrizione | Large Brady Ball Valve Lockout |
| Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.39 in. |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 10 mm |
| Dimensioni (P x L x A) | 16.51 x 155.45 x 98.04 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lockout Tagout |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.86 in. |
| Vedi altri risultati |